2,3-Dichlorpyridin

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

037323-25G
FLUO037323-25GEA 39.9 EUR
FLUO037323-25G
2,3-Dichlorpyridin
2,3-Dichloropyridine
Formel: C₅H₃Cl₂N
Molecular Weight: 147,99 g/mol
Siedepunkt: 202,5…203.5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 70…71 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006229
CAS-Nummer: 2402-77-9
EINECS: 219-281-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR