3,5-Dibrombenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
038167-25G
FLUO038167-25GEA
63.9
EUR
FLUO038167-25G
3,5-Dibrombenzoesäure
3,5-Dibromobenzoic acid
Formel:
C₇H₄Br₂O₂ Molecular Weight: 279,92 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051758 CAS-Nummer: 618-58-6 |