Morpholin-3-on
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 3-Morpholinone
038232-5G
FLUO038232-5GEA 55.4 EUR
FLUO038232-5G
Morpholin-3-on
Morpholin-3-on
Formel: C₄H₇NO₂
MDL: MFCD00631009
CAS-Nummer: 109-11-5
EINECS: 203-647-9