5-Brom-2-(trifluormethyl)benzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
038249-5G
FLUO038249-5GEA
137
EUR
FLUO038249-5G
5-Brom-2-(trifluormethyl)benzonitril
5-Brom-2-(trifluormethyl)benzonitril
Formel:
C₈H₃BrF₃N Molecular Weight: 250,0153 g/mol |
MDL:
MFCD12026294 CAS-Nummer: 1208076-28-1 |