3-Brom-p-anisidin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
3-Bromo-4-methoxyaniline
038608-25G
FLUO038608-25GEA
162
EUR
FLUO038608-25G
3-Brom-p-anisidin
3-Brom-p-anisidin
Formel:
C₇H₈BrNO Molecular Weight: 202,0485 g/mol |
MDL:
MFCD04094339 CAS-Nummer: 19056-41-8 |