3',5'-Difluoracetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1-(3,5-Difluorophenyl)ethan-1-one
038691-5G
FLUO038691-5GEA
764
EUR
FLUO038691-5G
3',5'-Difluoracetophenon
3',5'-Difluoracetophenon
Formel:
C₈H₆F₂O Molecular Weight: 156,13 g/mol |
MDL:
MFCD00042489 CAS-Nummer: 123577-99-1 |