2-Methoxy-6-methylpyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
040046-5G
FLUO040046-5GEA
30.6
EUR
FLUO040046-5G
2-Methoxy-6-methylpyridin
2-Methoxy-6-methylpyridine
Formel:
C₇H₉NO Molecular Weight: 123,16 g/mol |
MDL:
MFCD04112507 CAS-Nummer: 63071-03-4 |