2-Brom-3-fluoranilin
Lieferant: FLUOROCHEM
040426-25G
FLUO040426-25GEA
702
EUR
FLUO040426-25G
2-Brom-3-fluoranilin
2-Brom-3-fluoranilin
Formel:
C₆H₅BrFN Molecular Weight: 190.01 g/mol |
MDL:
MFCD07369915 CAS-Nummer: 111721-75-6 |