Methyl-6-bromnicotinat
Lieferant: FLUOROCHEM
040655-5G
FLUO040655-5GEA
177
EUR
FLUO040655-5G
Methyl-6-bromnicotinat
Methyl-6-bromnicotinat
Formel:
C₇H₆BrNO₂ |
MDL:
MFCD04972371 CAS-Nummer: 26218-78-0 |