2,2,2,2'-Tetrafluoracetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2,2,2-Trifluoro-1-(2-fluorophenyl)ethanone
043106-1G
FLUO043106-1GEA
359
EUR
FLUO043106-1G
2,2,2,2'-Tetrafluoracetophenon
2,2,2,2'-Tetrafluoracetophenon
Formel:
C₈H₄F₄O Molecular Weight: 192,1104 g/mol |
MDL:
MFCD00040099 CAS-Nummer: 124004-75-7 |