3,5-Pyridindicarbonsäure

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

Synonyme: Dinicotinsäure

043366-25G
FLUO043366-25GEA 0 EUR
FLUO043366-25G
3,5-Pyridindicarbonsäure
3,5-Pyridindicarbonsäure
Formel: C₇H₅NO₄
Molecular Weight: 167,12 g/mol
Siedepunkt: 357 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 320…325 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006393
CAS-Nummer: 499-81-0
EINECS: 207-893-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR