4-Brom-2-methylbenzotrifluorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
4-Bromo-2-methyl-1-(trifluoromethyl)benzene
044187-1G
FLUO044187-1GEA
55.4
EUR
FLUO044187-1G
4-Brom-2-methylbenzotrifluorid
4-Brom-2-methylbenzotrifluorid
Formel:
C₈H₆BrF₃ Molecular Weight: 239,0325 g/mol |
MDL:
MFCD11100526 CAS-Nummer: 936092-88-5 |