4,4-Difluorcyclohexanon
Lieferant: FLUOROCHEM
044463-5G
FLUO044463-5GEA 136 EUR
FLUO044463-5G
4,4-Difluorcyclohexanon
4,4-Difluorocyclohexanone
Formel: C₆H₈F₂O
Molecular Weight: 134,12 g/mol
MDL: MFCD08146635
CAS-Nummer: 22515-18-0