4-Amino-3-methylpyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
3-Methylpyridin-4-amin, 4-Amino-3-picolin, 3-Methyl-4-pyridylamin
045002-5G
FLUO045002-5GEA
88.7
EUR
FLUO045002-5G
4-Amino-3-methylpyridin
4-Amino-3-methylpyridin
Formel:
C₆H₈N₂ Molecular Weight: 108,14 g/mol |
MDL:
MFCD01704431 CAS-Nummer: 1990-90-5 EINECS: 217-872-5 |