2-Fluor-5-nitroanisol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 4-Fluor-3-methoxynitrobenzol
045066-25G
FLUO045066-25GEA 200 EUR
FLUO045066-25G
2-Fluor-5-nitroanisol
2-Fluor-5-nitroanisol
Formel: C₇H₆FNO₃
Molecular Weight: 171,13 g/mol
MDL: MFCD07782081
CAS-Nummer: 454-16-0