Bis(tri-tert-butylphosphin)palladium(0)
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium, Bis(tri-t-butylphosphine)palladium(0)
046133-1G
FLUO046133-1GEA
294
EUR
FLUO046133-1G
Bis(tri-tert-butylphosphin)palladium(0)
Bis(tri-tert-butylphosphin)palladium(0)
Formel:
C₂₄H₅₄P₂Pd Molecular Weight: 511.05 g/mol |
MDL:
MFCD03094580 CAS-Nummer: 53199-31-8 |