2,4-Dichlorchinazolin
Lieferant: FLUOROCHEM
047662-5G
FLUO047662-5GEA
0
EUR
FLUO047662-5G
2,4-Dichlorchinazolin
2,4-Dichloroquinazoline
Formel:
C₈H₄Cl₂N₂ Molecular Weight: 199,04 g/mol |
MDL:
MFCD00091950 CAS-Nummer: 607-68-1 |