5-Fluor-2-pyridincarbonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2-Cyan-5-fluorpyridin, 5-Fluor-2-pyridincarbonsäurenitril
049469-5G
FLUO049469-5GEA
87.9
EUR
FLUO049469-5G
5-Fluor-2-pyridincarbonitril
5-Fluor-2-pyridincarbonitril
Formel:
C₆H₃FN₂ Molecular Weight: 122,1 g/mol |
MDL:
MFCD08741371 CAS-Nummer: 327056-62-2 |