4-Hydroxy-3-iodbenzotrifluorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)phenol
049768-1G
FLUO049768-1GEA
125
EUR
FLUO049768-1G
4-Hydroxy-3-iodbenzotrifluorid
4-Hydroxy-3-iodbenzotrifluorid
Formel:
C₇H₄F₃IO |
MDL:
MFCD12922960 CAS-Nummer: 463976-21-8 UN: 3264 ADR: 8,III |