1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazol-5-carbaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1-(Oxan-2-yl)pyrazole-5-carbaldehyde
060909-1G
FLUO060909-1GEA 306 EUR
FLUO060909-1G
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazol-5-carbaldehyd
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazol-5-carbaldehyd
Formel: C₉H₁₂N₂O₂
MDL: MFCD07186538
CAS-Nummer: 957483-88-4