3-Amino-6-methylpyridazin
Lieferant: FLUOROCHEM
064948-1G
FLUO064948-1GEA
61.8
EUR
FLUO064948-1G
3-Amino-6-methylpyridazin
3-Amino-6-methylpyridazin
Formel:
C₅H₇N₃ Molecular Weight: 109,13 g/mol |
MDL:
MFCD01569899 CAS-Nummer: 18591-82-7 EINECS: 242-430-3 |