3-Brompyridazin
Lieferant: FLUOROCHEM
078228-1G
FLUO078228-1GEA 194 EUR
FLUO078228-1G
3-Brompyridazin
3-Bromopyridazine
Formel: C₄H₃BrN₂
Molecular Weight: 158.9840 g/mol
MDL: MFCD10688587
CAS-Nummer: 88491-61-6