5-Amino-2-chlorbenzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
4-Chloro-3-cyanoaniline
078416-5G
FLUO078416-5GEA
92.9
EUR
FLUO078416-5G
5-Amino-2-chlorbenzonitril
5-Amino-2-chlorbenzonitril
Formel:
C₇H₅ClN₂ Molecular Weight: 152,5800 g/mol |
MDL:
MFCD00800459 CAS-Nummer: 35747-58-1 |