Bis(2,4-dimethoxybenzyl)amin
Lieferant: FLUOROCHEM
079530-5G
FLUO079530-5GEA
117
EUR
FLUO079530-5G
Bis(2,4-dimethoxybenzyl)amin
Bis(2,4-dimethoxybenzyl)amin
Formel:
C₁₈H₂₃NO₄ Molecular Weight: 317,3800 g/mol |
MDL:
MFCD00040480 CAS-Nummer: 20781-23-1 EINECS: 244-037-2 |