2-Brom-6-iodbenzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
079665-1G
FLUO079665-1GEA
117
EUR
FLUO079665-1G
2-Brom-6-iodbenzonitril
2-Brom-6-iodbenzonitril
Formel:
C₇H₃BrIN Molecular Weight: 307,9139 g/mol |
MDL:
MFCD16619725 CAS-Nummer: 1245648-93-4 |