4-Chlorphthalsäureanhydrid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
5-Chloroisobenzofuran-1,3-dione
121400-25G
FLUO121400-25GEA
57.8
EUR
FLUO121400-25G
4-Chlorphthalsäureanhydrid
4-Chlorphthalsäureanhydrid
Formel:
C₈H₃ClO₃ Molecular Weight: 182,56 g/mol |
MDL:
MFCD00152354 CAS-Nummer: 118-45-6 EINECS: 204-251-9 |