2,2'-Dipyridyldisulfid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2,2'-Dithiodipyridin
136900-25G
FLUO136900-25GEA 106 EUR
FLUO136900-25G
2,2'-Dipyridyldisulfid
2,2'-Dipyridyldisulfid
Formel: C₁₀H₈N₂S₂
Molecular Weight: 220,32 g/mol
Siedepunkt: 348 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 57…61 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006287
CAS-Nummer: 2127-03-9
EINECS: 218-343-1