6-Iod-m-toluylsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
148705-25G
FLUO148705-25GEA
94.1
EUR
FLUO148705-25G
6-Iod-m-toluylsäure
6-Iod-m-toluylsäure
Formel:
C₈H₇IO₂ Molecular Weight: 262,05 g/mol |
MDL:
MFCD00079765 CAS-Nummer: 52548-14-8 |