2-Iod-5-nitroanisol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1-Iodo-2-methoxy-4-nitrobenzene
149002-25G
FLUO149002-25GEA
0
EUR
FLUO149002-25G
2-Iod-5-nitroanisol
2-Iod-5-nitroanisol
Formel:
C₇H₆INO₃ Molecular Weight: 279,03 g/mol |
MDL:
MFCD00024590 CAS-Nummer: 5458-84-4 |