4-Pentin-1-ol

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

Synonyme: 1-Pentyn-5-ol

164406-50G
FLUO164406-50GEA 380 EUR
FLUO164406-50G
4-Pentin-1-ol
4-Pentin-1-ol
Formel: C₅H₈O
Molecular Weight: 84,12 g/mol
Siedepunkt: 50 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002974
CAS-Nummer: 5390-04-5
EINECS: 226-383-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR