4-Phenoxybenzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
164600-10G
FLUO164600-10GEA
123
EUR
FLUO164600-10G
4-Phenoxybenzonitril
4-Phenoxybenzonitril
Formel:
C₁₃H₉NO |
MDL:
MFCD00017346 CAS-Nummer: 3096-81-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |