4-(Methylsulfonyl)anilin
Lieferant: FLUOROCHEM
32697-5G
FLUO32697-5GEA
0
EUR
FLUO32697-5G
4-(Methylsulfonyl)anilin
4-(Methylsulfonyl)anilin
Formel:
C₇H₉NO₂S Molecular Weight: 171,21 g/mol |
MDL:
MFCD00025353 CAS-Nummer: 5470-49-5 EINECS: 226-803-8 |