N-Bromsuccinimid

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

Synonyme: 1-Brom-1,4-butandisäureimid, 1-Brom-2,5-pyrrolidindion, N-Brom-1,4-butandisäureimid, 1-Brombernsteinsäureimid, NBS, N-Brombernsteinsäureimid

BR1130-1KG
FLUOBR1130-1KGEA 67.1 EUR
FLUOBR1130-1KG
N-Bromsuccinimid
N-Bromsuccinimid
Formel: C₄H₄BrNO₂
Molecular Weight: 177,99 g/mol
Siedepunkt: 339 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 174…179 °C
Dichte: 2,098 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005510
CAS-Nummer: 128-08-5
EINECS: 204-877-2
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01423

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR