Lithiumbis(trimethylsilyl)amid

Lieferant: FLUOROCHEM

Synonyme: Lithiumbis(trimethylsilyl)amid, HMDS Lithiumsalz, N-Lithiohexamethyldisilazan, HMDS-Li

S09630-100ML
FLUOS09630-100MLEA 90.9 EUR
FLUOS09630-100ML
Lithiumbis(trimethylsilyl)amid
Lithiumbis(trimethylsilyl)amid
Formel: C₆H₁₈LiNSi₂
Molecular Weight: 167.33 g/mol
Siedepunkt: 80…84 °C (0.01 mmHg)
Schmelzpunkt: 105…107 °C
Dichte: 0.89 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008261
CAS-Nummer: 4039-32-1
EINECS: 223-725-6
UN: 3396
ADR: 4.3 II

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR