2-Amino-4-phenylphenol ≥98,0% (durch GC, titrimetrische Analyse)
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 3-Amino-4-hydroxybiphenyl, 3-Amino-[1,1'-biphenyl]-4-ol
TCA0397.5G
FLUOTCA0397.5GEA 0 EUR
FLUOTCA0397.5G
2-Amino-4-phenylphenol ≥98,0% (durch GC, titrimetrische Analyse)
2-Amino-4-phenylphenol
Formel: C₁₂H₁₁NO
Molecular Weight: 185,2200 g/mol
MDL: MFCD00059187
CAS-Nummer: 1134-36-7
EINECS: 214-484-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Acetone almost transparency