Formalinlösung 10%, Q Path®, gepuffert

Lieferant: VWR Q-Path Chemicals
Gefahr

Synonyme: Formaldehyd, Methanal, Formol, Methylaldehyd

FOR0020AF59001EA 53.2 EUR
FOR0020AF59001 FOR0150AF59001 FOR0060AF59001 10099464. FOR0070AF59001 11699455. 10099465. 11699404. 11699408. FOR010LAF59001
Formalinlösung 10%, Q Path®, gepuffert
Formalinlösung

Formalin gebrauchsfertig. Für die Lagerung und Transport.


Formaldehyd 4% ist vergleichbar mit Formalin 10%

Formel: CH₂O
Molecular Weight: 30.03 g/mol
Dichte: 1.013 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003274
CAS-Nummer: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
IVDLogo

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Aussehen farblose Flüssigkeit
Formaldehyd-Test Entspricht
Dichte (20/4) 1,012 - 1,014
pH (20 °C) 6,8 - 7,2


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR