Formalinlösung 10%, rosa, Q Path®, gepuffert

Lieferant: VWR Q-Path Chemicals
Gefahr

FOR0023AF59001EA 54.2 EUR
FOR0023AF59001 FOR0153AF59001 FOR0063AF59001
Formalinlösung 10%, rosa, Q Path®, gepuffert
Formalinlösung

Formalin rosa eingefärbt für Gewebeschnitte. Für die Lagerung und Transport.


Formaldehyd 4% ist vergleichbar mit Formalin 10%

Formel: CH₂O
Dichte: 1,013 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003274
CAS-Nummer: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
IVDLogo

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Aussehen Rosa Flüssigkeit
Formaldehyd-Test Entspricht
Dichte (20/4) 1,012 - 1,014
pH (20 °C) 6,8 - 7,2


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR