Formalinlösung 10%, rosa, Q Path®, gepuffert
Lieferant: VWR Q-Path Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Formaldehyd, Methanal, Formol, Methylaldehyd
FOR0023AF59001EA
54.2
EUR
FOR0023AF59001
FOR0153AF59001
FOR0063AF59001
Formalinlösung 10%, rosa, Q Path®, gepuffert
Formalinlösung
Formalin rosa eingefärbt für Gewebeschnitte. Für die Lagerung und Transport.
Formaldehyd 4% ist vergleichbar mit Formalin 10%
Formel:
CH₂O Molecular Weight: 30.03 g/mol Dichte: 1.013 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003274 CAS-Nummer: 50-00-0 EINECS: 200-001-8 |
![]() |
Spezifikation Testergebnisse
Aussehen | Rosa Flüssigkeit |
Formaldehyd-Test | Entspricht |
Dichte (20/4) | 1,012 - 1,014 |
pH (20 °C) | 6,8 - 7,2 |