Die Bodensiebe sind aus rostfreiem Trapez- bzw. Rundlochblech gefertigt. Je größer die Lochung gewählt wird, desto größer ist die Durchsatzmenge und umso geringer die Verweilzeit und der Verschleiß. Bodensiebe mit Rundlochung werden zur Zerkleinerun 1 * 1 ST
Lieferant: FRITSCH
Die Bodensiebe sind aus rostfreiem Trapez- bzw. Rundlochblech gefertigt. Je größer die Lochung gewählt wird, desto größer ist die Durchsatzmenge und umso geringer die Verweilzeit und der Verschleiß. Bodensiebe mit Rundlochung werden zur Zerkleinerun 1 * 1 ST