Mahlbecher aus Siliziumnitrid mit Stahlfassung, 80 ml Volumen für PULVERISETTE 7 premium line null
Lieferant: FRITSCH
Mahlbecher aus Siliziumnitrid mit Stahlfassung, 80 ml Volumen für PULVERISETTE 7 premium line null