1-Amino-6-bromisochinolin
Lieferant: FRONTIER SCIENTIFIC
Synonyme:
6-Bromoisoquinolin-1-ylamine
B11656.1G
FRONB11656.1GEA
0
EUR
FRONB11656.1G
1-Amino-6-bromisochinolin
1-Amino-6-bromoisoquinoline
Formel:
C₉H₇BrN₂ Molecular Weight: 223.0700 g/mol |
MDL:
MFCD07374395 CAS-Nummer: 215453-26-2 |