Tetrachlorgold(III)säure Trihydrat ≥49,0% (Au-Basis) ACS, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Hydrogentetrachloroaurat(III) Trihydrat, Tetrachlorgoldsäure Trihydrat
G4022-25G
G4022-25GEA 2977.51 EUR
G4022-25G
Tetrachlorgold(III)säure Trihydrat ≥49,0% (Au-Basis) ACS, Fluka™
Tetrachlorgold(III)säure Trihydrat
Formel: HAuCl₄·3H₂O
Molecular Weight: 393,83 g/mol
Siedepunkt: Decomposes on heating
Schmelzpunkt: 30 °C
Dichte: 3,9 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149904
CAS-Nummer: 16961-25-4
EINECS: 240-948-4
UN: 3260
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance of the substance complying
Assay of Au Min. 49.0 %
Alkali- and other metals (as SO₄) Max. 0.2 %
In ether insoluble matter Max. 0.1 %