Lab-TAG™ Kryogene Etiketten, weiß
Lieferant: GA
SPJTTA4NPC31WH
GAINSPJTTA4NPC31WHEA 40.3 EUR
GAINSPJTTA4NPC31WH
Lab-TAG™ Kryogene Etiketten, weiß
Etiketten
Kryogene Etiketten zur Kennzeichnung von Kryofläschchen, Röhrchen, Platten, Gefrierboxen aus Karton, Kryoboxen aus Polypropylen und Plastiktüten mit kleinem Durchmesser.
  • Thermotransferdruck-Technologie
Diese Kryoetiketten sind mit unserer neuen, zum Patent angemeldeten SimPEEL™-Technologie ausgestattet, die das Abziehen von der Trägerfolie schnell und einfach macht. Durch ihr innovatives klebstofffreies Laschendesign ist das Anbringen der Etiketten auf dem jeweiligen Behälter außerdem problemlos, da sie nicht an Ihren Händen oder Handschuhen kleben bleiben und so eine Kontamination durch Klebstoff vermieden wird. Ideal für die routinemäßige Kennzeichnung von Behältern mit hohem Volumen in Krankenhäusern, Kliniken, Blutspendezentren, Biotechnologieunternehmen, Biobanken und anderen. Sie sind für die langfristige Kryolagerung unter kryogenen Laborbedingungen konzipiert, einschließlich flüssigem Stickstoff bei −196 °C (−321 °F), Gefrierschränken bei −80 °C (−112 °F) und für den Transport von Trockeneis. Etiketten können mit allen gängigen Marken von Thermotransferdruckern gedruckt werden.