Kryogene Klebebänder für Gefrorene Oberflächen
Lieferant: GA
TFS-13C1-50WH TFS-13C1-50YE TFS-13C1-50GA TFS-13C1-50BL TFS-13C1-50OR TFS-13C1-50RE TFS-13C3-100WH TFS-13C3-100YE TFS-13C3-100GA TFS-13C3-100BL TFS-13C3-100OR TFS-13C3-100RE TFS-19C1-50WH TFS-19C1-50YE TFS-19C1-50GA TFS-19C1-50BL TFS-19C1-50OR TFS-19C1-50RE TFS-19C3-100WH TFS-19C3-100YE TFS-19C3-100GA TFS-19C3-100BL TFS-19C3-100OR TFS-19C3-100RE TFS-25C1-50WH TFS-25C1-50YE TFS-25C1-50GA TFS-25C1-50BL TFS-25C1-50OR TFS-25C1-50RE TFS-25C3-100WH TFS-25C3-100YE TFS-25C3-100GA TFS-25C3-100BL TFS-25C3-100OR TFS-25C3-100RE
GAINTFS-13C1-50WHEA 34.9 EUR
GAINTFS-13C1-50WH GAINTFS-13C1-50YE GAINTFS-13C1-50GA GAINTFS-13C1-50BL GAINTFS-13C1-50OR GAINTFS-13C1-50RE GAINTFS-13C3-100WH GAINTFS-13C3-100YE GAINTFS-13C3-100GA GAINTFS-13C3-100BL GAINTFS-13C3-100OR GAINTFS-13C3-100RE GAINTFS-19C1-50WH GAINTFS-19C1-50YE GAINTFS-19C1-50GA GAINTFS-19C1-50BL GAINTFS-19C1-50OR GAINTFS-19C1-50RE GAINTFS-19C3-100WH GAINTFS-19C3-100YE GAINTFS-19C3-100GA GAINTFS-19C3-100BL GAINTFS-19C3-100OR GAINTFS-19C3-100RE GAINTFS-25C1-50WH GAINTFS-25C1-50YE GAINTFS-25C1-50GA GAINTFS-25C1-50BL GAINTFS-25C1-50OR GAINTFS-25C1-50RE GAINTFS-25C3-100WH GAINTFS-25C3-100YE GAINTFS-25C3-100GA GAINTFS-25C3-100BL GAINTFS-25C3-100OR GAINTFS-25C3-100RE
Kryogene Klebebänder für Gefrorene Oberflächen
Klebebänder
Diese Bänder dienen zur Identifizierung gefrorener Behälter und Oberflächen unter Tiefkühlbedingungen. Ideal für die langfristige Kryokonservierung von Proben in flüssigem Stickstoff.
  • Temperaturbereich: −196 bis +100 °C (−321 bis 212 °F)
  • Haftet schnell an bereits gefrorenen Behältern und Kartons; Ideal für die Langzeitlagerung unter kryogenen und Tiefkühlbedingungen
  • Das kontinuierliche Format ermöglicht die Verwendung von so viel oder wenig wie nötig
  • Erhältlich in verschiedenen Farben für eine einfache und bequeme Farbcodierung
Kryo-Klebeband zur Kennzeichnung von bereits gefrorenen Behältern wie Kryoboxen, Gefrierboxen aus Pappe und Kunststoff sowie Tuben und Flaschen, die unter Tiefkühlbedingungen (−80 °C/−112 °F) schwer zu etikettieren sind. Ideal für die langfristige Kryokonservierung in flüssigem und dampfförmigem flüssigem Stickstoff (−196 °C/−321 °F), in Laborgefrierschränken und für den Transport von Trockeneis. Diese Kryo-Bänder können mit permanenten Kryo-Markern beschriftet werden und sind zur einfachen Identifizierung und Farbcodierung in verschiedenen Farben erhältlich.