Kryogene Thermotransferetiketten für gefrorene Oberflächen
Lieferant: GA
UC-9C1-1WH UC-7C3-5WH UC-7C1-1WH UC52C1-2WH UC122C1-03WH UC122C3-05WH UC-29C3-3WH UC-29C1-1WH UC-8C1-2WH UC-98C1-1WH UC-227C1-2WH UC-227C3-4WH UC-8C3-4WH UC-28C3-2WH UC52C3-4WH UC-98C3-3WH UC-28C1-1WH UC-9C3-1WH
GAINUC-9C1-1WHEA 52.7 EUR
GAINUC-9C1-1WH GAINUC-7C3-5WH GAINUC-7C1-1WH GAINUC52C1-2WH GAINUC122C1-03WH GAINUC122C3-05WH GAINUC-29C3-3WH GAINUC-29C1-1WH GAINUC-8C1-2WH GAINUC-98C1-1WH GAINUC-227C1-2WH GAINUC-227C3-4WH GAINUC-8C3-4WH GAINUC-28C3-2WH GAINUC52C3-4WH GAINUC-98C3-3WH GAINUC-28C1-1WH GAINUC-9C3-1WH
Kryogene Thermotransferetiketten für gefrorene Oberflächen
Etiketten
Kryogene Thermotransferetiketten, die fest auf Umgebungs- und bereits gefrorenen Oberflächen (bis zu -80 °C) haften, ohne dass vor der Langzeitlagerung in flüssigem Stickstoff (–196 °C) ein Auftauen, eine Aushärtungszeit oder eine andere spezielle Behandlung erforderlich ist.
  • Temperaturbereich: -196 bis +121°C (–321 bis +250°F)
  • Der extrem widerstandsfähige Klebstoff sorgt dafür, dass bei der Lagerung in Flüssigstickstoff kein Abblättern oder Ablösen auftritt.
  • Thermotransferdruck für beste Druck- und Barcodequalität.
  • Ideal zur Kennzeichnung von Umgebungstemperatur sowie gefrorenen Oberflächen ohne vorheriges Auftauen.
  • Keine Überlappung oder Umwicklung für ordnungsgemäße Haftung erforderlich
  • Widerstandsfähig im großen Temperaturbereich
Diese kryogenen Etiketten bieten eine Komplettlösung für die Kryolagerung, da sie fest auf Umgebungs- und bereits gefrorenen Oberflächen (bis zu –80 °C/–112 °F) haften, ohne dass ein Auftauen, eine Aushärtungszeit oder eine andere spezielle Behandlung erforderlich ist. Sie behalten bei Lagerung unter kryogenen Bedingungen eine ausgezeichnete Langzeithaftung. Dank ihres speziellen Klebstoffs und ihres anpassungsfähigen Designs können diese Kryoetiketten sowohl auf flachen als auch auf gewölbten Oberflächen angebracht werden. Sie eignen sich ideal zur Kennzeichnung von Kryofläschchen, Mikroröhrchen sowie Aufbewahrungsboxen aus Karton und Polycarbonat, die für die Langzeitlagerung in Flüssigstickstofftanks (–196 °C/–321 °F), Tiefkühlschränken (–80 °C) und den Transport mit Trockeneis bestimmt sind. Perfekt geeignet zur Kennzeichnung von Fläschchen, die sofort in Flüssigstickstoff eingetaucht werden sollen, sowie zur Kennzeichnung bereits gefrorener Fläschchen, ohne sie vorher auftauen zu müssen, wodurch die biologische Integrität der gefrorenen Proben erhalten bleibt.
Diese permanenten Kryoetiketten widerstehen auch erhöhten Temperaturen bis zu 121 °C/249 °F und eignen sich perfekt zur Kennzeichnung von Behältern, die direkt nach der Entnahme aus der Lagerung bei extrem niedrigen Temperaturen zum Auftauen in einem erhitzten Wasserbad bestimmt sind. Darüber hinaus widerstehen diese langlebigen Etiketten den Standardbedingungen der Dampfsterilisation im Autoklav (121 °C/249 °F, 16 psi, 20 Minuten).
Der Ausdruck dieser Etiketten ist mit den meisten gängigen Thermotransferdruckern kompatibel und weist eine optimale Beständigkeit gegen routinemäßig verwendete Laborchemikalien wie Alkohole, Aceton, Xylol, Desinfektionslösungen und Oberflächendesinfektionstücher auf, wenn er mit dem empfohlenen Farbband der XAR-Klasse gedruckt wird. Sie können auch mit Kryomarkern beschrieben werden.
Standards:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Bestellen