Präzisionsmilchbutyrometer % Fett: 0 - 3 - 6 Teilung: 0.05 Mattschild auf Birne, Glatthals, ohne Stopfen, für Milchmengen von 10.73 - 11 ml, Skalengenauigkeit ± 0.03 % 1 * 1 ST
Lieferant: Gerber Instruments AG
Präzisionsmilchbutyrometer % Fett: 0 - 3 - 6 Teilung: 0.05 Mattschild auf Birne, Glatthals, ohne Stopfen, für Milchmengen von 10.73 - 11 ml, Skalengenauigkeit ± 0.03 % 1 * 1 ST