06.8010 Schmutzprüfer Gerber, Mit Zwinge zum Befestigen an Tischkante, aufklappbare Aluminiumflasche 500 ml, Schmutzfeld 18 mm, Abflussschlauch, für Filterplättchen und Wattefilter. 1 * 1 Pack.
Lieferant: Gerber Instruments AG
06.8010 Schmutzprüfer Gerber, Mit Zwinge zum Befestigen an Tischkante, aufklappbare Aluminiumflasche 500 ml, Schmutzfeld 18 mm, Abflussschlauch, für Filterplättchen und Wattefilter. 1 * 1 Pack.