Säuregrad-Schnellbetriebsbürette 0-25 °SH : 1/10 °SH, mit Fuss, Soxhlet-Henkel, Bürette mit direkter Teilung in °SH, bezogen auf 25 ml Milch. Automatischer 0-Punkt, Schellbachstreifen, Kunststoff-Flasche 500 ml mit Fuss. 1 * 1 ST
Lieferant: Gerber Instruments AG
Säuregrad-Schnellbetriebsbürette 0-25 °SH : 1/10 °SH, mit Fuss, Soxhlet-Henkel, Bürette mit direkter Teilung in °SH, bezogen auf 25 ml Milch. Automatischer 0-Punkt, Schellbachstreifen, Kunststoff-Flasche 500 ml mit Fuss. 1 * 1 ST