Zur Bestimmung der Löslichkeit verschiedener Pulver. Entspricht den Prüfbestimmung von ADPI und DLG. Der Solumixer ist robust gebaut und weist ein kompaktes Design auf. Um eine höhere Sicherheit zu gewähren, ist das Gerät mit einer Sicherheitstür ver 1 * 1 ST
Lieferant: Gerber Instruments AG
Zur Bestimmung der Löslichkeit verschiedener Pulver. Entspricht den Prüfbestimmung von ADPI und DLG. Der Solumixer ist robust gebaut und weist ein kompaktes Design auf. Um eine höhere Sicherheit zu gewähren, ist das Gerät mit einer Sicherheitstür ver 1 * 1 ST