Gefrittete Spin-Säule, 3 ml
Lieferant: G-Biosciences
786-1858
GENO786-1858EA 304 EUR
GENO786-1858
Gefrittete Spin-Säule, 3 ml
Filter Zentrifugaleinheiten
Die 3-ml-Spin-Säulen sind für die Aufnahme von bis zu 3 ml Harz ausgelegt und lassen ausreichend Platz für weitere 4 ml Puffer. Das einzigartige Design ermöglicht es den Säulen, ein 15-ml-Zentrifugenröhrchen als Sammelröhrchen zu verwenden, sodass die Säulen zur schnellen Reinigung zentrifugiert werden können.
Die Säulen können auch zur Reinigung nach dem Schwerkraftsprinzip eingesetzt werden.
Lieferumfang: Lieferung mit passender Kappe, Fritten und montierten Gummistopfen.